Learn More
Labconco™ Gewölbte Arbeitsoberfläche
Labconco gewölbte Arbeitsoberflächen sind konturiert und für eine Vielzahl von Labconco Gehäusen ausgelegt.
Marke:  Labconco™ 3909906
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11701549
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Halten verschüttete Flüssigkeiten zurück; chemikalienbeständig
  • 1 in (2,5 cm) dickes massives schwarzes Epoxid
Bestellinformation
29 in tief (73,7 cm)
Spezifikation
Spezifikation
Gewölbte Arbeitsoberfläche
Ohne Ausschnitt
90 cm
Chemisch beständig
1 Zoll
Verschüttungen
56 kg
122 cm
Schwarz
35,5 in.
35.5 x 48 x 1 in.
Paramount™ und Paramount 360™ rohrloses Gehäuse, Reiniger™ Gehäuse der Klasse I, Reiniger™ gefiltertes PCR-Gehäuse, Purifier™ HEPA-gefiltertes Gehäuse, Reiniger
2,5 cm
125 lb.
48 in.
Epoxid
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Gewölbte Arbeitsoberfläche > 35,5 x 48 x 1 in (T x B x H); für Hauben mit 4 ft Breite