Learn More
Labconco™ Gewölbte Arbeitsoberfläche
Labconco gewölbte Arbeitsoberflächen sind konturiert und für eine Vielzahl von Labconco Gehäusen ausgelegt.
Marke: Labconco™ 3909901
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Halten verschüttete Flüssigkeiten zurück; chemikalienbeständig
- 1 in (2,5 cm) dickes massives schwarzes Epoxid
Bestellinformation
29 in tief (73,7 cm)
Spezifikation
Gewölbte Arbeitsoberfläche | |
Ohne Ausschnitt | |
74 cm | |
Chemisch beständig | |
1 Zoll | |
Verschüttungen | |
75 lb. | |
36 in. | |
Epoxid |
Schwarz | |
29 Zoll | |
29 x 36 x 1 in. | |
Paramount™ und Paramount 360™ rohrloses Gehäuse, Reiniger™ Gehäuse der Klasse I, Reiniger™ gefiltertes PCR-Gehäuse, Purifier™ HEPA-gefiltertes Gehäuse, Reiniger | |
2,5 cm | |
29 in. | |
34 kg | |
91 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Gewölbte Arbeitsoberfläche > 29 x 36 x 1 Zoll (T x B x H); für Hauben mit 3 ft. Breite
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur