Learn More
Labconco™ CLEAR CANISTER FOR CHEMICAL TRAP WITH STAND
Kanister aus durchsichtigem Polypropylen ermöglichen eine Sichtprüfung des Falleninhalts
Marke: Labconco™ 7815300
415.81 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kanister aus durchsichtigem Polypropylen ermöglichen eine Sichtprüfung des Falleninhalts
- Der Kanister verfügt über 1.9 cm-Einlass und -Auslass (0.75 in.) NPT, 1.3 cm-Schlauchanschlüsse (0.5 in.)
- Gewicht: 2.3 kg (5 lb.)
- Säurefalleneinsatz
- Feuchtigkeitsfalleneinsatz
- Radioisotopfalleneinsatz
- Lösungsmittelfalleneinsatz
- Ammoniakfalleneinsatz
Spezifikation
Klar | |
RapidVap™ Vakuumverdampfungssystem | |
5 lb. |
Polypropylen | |
Kanister mit Ständer | |
2,3 kg |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller