Learn More
Heathrow Scientific™ Halter für Laborwischtücher
GREENER_CHOICE
Für Labor-Wischtuchboxen wie Kimwipes™ und andere große Marken. Der Heathrow Scientific™ Labor-Wischtuchhalter kann überall dort angebracht werden, wo Laborwischtücher benötigt werden.
21.90 CHF - 41.50 CHF
Spezifikation
Produkttyp Labwipe Holder
Farbe Durchsichtig
Aufnahmevermögen Labwipes
Material Acryl
No. of Compartments 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Mounting Abmessungen (L x B x H) Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Mounting Abmessungen (L x B x H) Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12377619
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific™
HS234521
Doppelseitiges Klebeband 118 x 122 x 84 mm Klein
21.90 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12387619
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific™
HS234522
Schraubbefestigung 320 x 127 x 97 mm Groß
41.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchsichtige Acrylhalter passen für kleine oder große Laborwischtücher.
  • Auf einem Regal oder an der Wand montierbar
  • Die kleinere Version wird mit Doppelklebeband und die größere Version mit Schrauben befestigt
  • Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Labwipe Holder
Labwipes
1
Montagematerial
Durchsichtig
Acryl
Side Loading
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Halter für Laborwischtücher