Learn More
Heathrow Scientific™ Halter für Laborwischtücher
GREENER_CHOICE
Für Labor-Wischtuchboxen wie Kimwipes™ und andere große Marken. Der Heathrow Scientific™ Labor-Wischtuchhalter kann überall dort angebracht werden, wo Laborwischtücher benötigt werden.
Marke:  Heathrow Scientific™ HS234521
15.82 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12377619
  • 21.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchsichtige Acrylhalter passen für kleine oder große Laborwischtücher.
  • Auf einem Regal oder an der Wand montierbar
  • Die kleinere Version wird mit Doppelklebeband und die größere Version mit Schrauben befestigt
  • Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Labwipe Holder
118 x 122 x 84 mm
Acryl
1
Montagematerial
Durchsichtig
Labwipes
Doppelseitiges Klebeband
Side Loading
Klein