Learn More
Heathrow Scientific™ Halter für Laborwischtücher
Für Labor-Wischtuchboxen wie Kimwipes™ und andere große Marken. Der Heathrow Scientific™ Labor-Wischtuchhalter kann überall dort angebracht werden, wo Laborwischtücher benötigt werden.
Marke: Heathrow Scientific™ HS234522
21.14 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21644" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Durchsichtige Acrylhalter passen für kleine oder große Laborwischtücher.
- Auf einem Regal oder an der Wand montierbar
- Die kleinere Version wird mit Doppelklebeband und die größere Version mit Schrauben befestigt
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Labwipe Holder | |
320 x 127 x 97 mm | |
Acryl | |
1 | |
Montagematerial |
Durchsichtig | |
Labwipes | |
Schraubbefestigung | |
Side Loading | |
Groß |