Learn More
SymLine Lab Sink with Drain
Lab Sink with Drain for integration in fume cupboards or on worktops for easy disposal of liquid solvent waste in large quantities.
715.00 CHF
Spezifikation
Farbe Black
Material HDPE
Typ Laboratory Sink
Abmessungen (L x B x H) 400 x 300 x 190 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17987250
Unterlagen ansehen
SymLine
118020
G 1.5 in. OD Thread
715.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
17937270
Unterlagen ansehen
SymLine
118021
GL 25 Thread
715.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17977250
Unterlagen ansehen
SymLine
118024
Pipe 32 mm (OD), Vertical
715.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17947270
Unterlagen ansehen
SymLine
118025
Pipe 32 mm (OD), Angled
715.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Made of dissipative PE-HD-EL
  • Base with integrated slope for complete emptying
  • Drain with removable sieve
Spezifikation
Spezifikation
Black
HDPE
Laboratory Sink
400 x 300 x 190 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SymLine Lab Sink with Drain