Learn More
SymLine Lab Sink with Drain
Lab Sink with Drain for integration in fume cupboards or on worktops for easy disposal of liquid solvent waste in large quantities.
Marke: SymLine 118021
583.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Made of dissipative PE-HD-EL
- Base with integrated slope for complete emptying
- Drain with removable sieve
Spezifikation
Black | |
Laboratory Sink | |
400 x 300 x 190 mm |
HDPE | |
GL 25 Thread |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SymLine Lab Sink with Drain > Lab Sink with Drain; Thread: GL 25
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur