Learn More
SymLine Lab Sink with Drain
Lab Sink with Drain for integration in fume cupboards or on worktops for easy disposal of liquid solvent waste in large quantities.
Marke:  SymLine 118025
583.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17947270
  • 715.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Made of dissipative PE-HD-EL
  • Base with integrated slope for complete emptying
  • Drain with removable sieve
Spezifikation
Spezifikation
Black
Laboratory Sink
400 x 300 x 190 mm
HDPE
Pipe 32 mm (OD), Angled