Learn More
L-Threonin-Methyleester-Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10500174
Verfügbar ab: 30-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
L-Threonin-Methyleester-Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10500174 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10500174
Marke: Thermo Scientific Acros 376690250
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 39994-75-7 | C5H12ClNO3 | 169.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39994-75-7
Summenformel C5H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.61
MDL-Nummer MFCD00037677
InChI-Schlüssel OZSJLLVVZFTDEY-HJXLNUONSA-N
Synonym l-threonine methyl ester hydrochloride, methyl l-threoninate hydrochloride, h-thr-ome.hcl, 2s,3r-methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, l-threonine, methyl ester, hydrochloride, l-threonine methyl ester hcl, threonine methyl ester hydrochloride, methyl 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, methyl l-threoninate hcl, h-thr-ome?clMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2734893
IUPAC-Name (2S,3R)-3-hydroxy-1-methoxy-1-oxobutan-2-aminium
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Threonine methyleester hydrochloride
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH(NH2)C(O)OCH3·HCl
Spezifische Drehung -9.5° to -10.5° (20°C, 589nm) (c=1, Methanol, 20°C)
Wasser 1% Max.
Spezifischer Drehzustand −10° (20°C c=1,methanol)
Menge 25 g
Formelmasse 169.61
Reinheit (%) ≥98.0% (on dry substance)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0473315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2025 Artikelnummer376690250,376690050,376690010
ChargennummerA0467269 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Artikelnummer376690250,376690050,376690010
ChargennummerA0447853 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2022 Artikelnummer376690250,376690050,376690010
ChargennummerA0391582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2021 Artikelnummer376690250,376690050,376690010
Produktidentifikator
  • L-Threonine methyl ester hydrochloride
Name des Produkts
L-Threonin-Methyleester-Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals >