Learn More
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Antriebe
Versatile pumps for accurate fluid delivery with an intuitive touch-screen interface
Marke:  Masterflex™ 0752620
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17312473
  • 5980.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 07-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Add to basket
Description
Description
  • Leistungsstarke, platzsparende Antriebe eignen sich für alle L/S Pumpenkopf- und Schlauchoptionen
  • Kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen (5 in./12,7 cm) sorgt für gestochen scharfe Auflösung und einen weiten Betrachtungswinkel
  • Dank der Firmware-Updates über Funk können Sie die Vorteile der Verbesserungen bei den Antriebsmerkmalen und -funktionen voll ausschöpfen
  • Zu den Optionen für Konnektivität und Steuerung gehören MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus oder Analogsignal
  • Dreistufiger Benutzerzugriff – Gibt Ihnen die Möglichkeit zu steuern, wer die Pumpe bedienen kann und auf welcher Ebene.
  • Betriebsarten: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Volumen und Dosierung nach Zeit – Chargensteuerung und Intervall/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
  • Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dispensierprogramme speichern und abrufen, um eine schnelle Einrichtung zu ermöglichen
  • Antitropffunktion und Geschwindigkeitsstufen bei Dosierung nach Volumen – dies sorgt für Genauigkeit und minimiert Probenverluste
Specifications
Mehr anzeigen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Guides
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Antriebe > Max. Flussrate (ml/min): 580; U/min: 100; Remote-I/O: Ethernet/IP, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Primabschluss über Kontaktschluss