Learn More
Masterflex™ L/S™ Computerkompatibler Digitalantrieb
Verwenden Sie diese Antriebe für automatische Prozessanwendungen. Cole-Parmer™ L/S™ computerkompatible Digitalantriebe bieten Möglichkeiten zur analogen Fernsteuerung und sind einfach programmierbar. Dank des programmierbaren Dispensierintervalls können Sie die Verzögerung zwischen den Dispensierzyklen für praktisches und automatisches Dispensieren einstellen.
Marke: Masterflex™ 07551-30
Beschreibung
- Verbinden Sie diesen Digitalantrieb mit einem PC für automatisierte Labor- und Prozessanwendungen – oder verwenden Sie ihn als eigenständige Dosierpumpe
- Die programmierte Kalibrierung gewährleistet die Genauigkeit der Abgabe und Anzeige: Der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße
- Programmieren Sie den Antrieb über die einfache Folientastatur
- Tastensperre zum Schutz der Einstellungen
- Der Motor mit Drehrichtungsumkehrung ermöglicht das Leeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und ein Pumpen der Flüssigkeit in beide Richtungen
- Dieser Präzisions-Digitalantrieb bietet einen wartungsfreien, hochgenauen Motor und eine grafische Bedienoberfläche, die das Einrichten und die Anwendung so einfach wie nie macht
- Durchflussrate 0.001 bis 3400 ml/min mit L/S-Schlauch
- Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung
- Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
- Über die menügesteuerte Schnittstelle können Sie eine von sieben Sprachen für die Programmierung und Bedienung auswählen
- Schnittstelle zu einem PC über RS-232 oder USB-Anschluss
Spezifikation
115/230 V Wechselspannung, 75 W | |
1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse | |
25.4 cm | |
Ja | |
75 w |
580 ml/min | |
21.5 cm | |
21.5 cm | |
± 0,1% | |
0,02 bis 100 U/min |