Learn More
Masterflex™ L/S™ Computerkompatibler Digitalantrieb
Verwenden Sie diese Antriebe für automatische Prozessanwendungen. Cole-Parmer™ L/S™ computerkompatible Digitalantriebe bieten Möglichkeiten zur analogen Fernsteuerung und sind einfach programmierbar. Dank des programmierbaren Dispensierintervalls können Sie die Verzögerung zwischen den Dispensierzyklen für praktisches und automatisches Dispensieren einstellen.
4865.00 CHF - 4995.00 CHF
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 115/230 V Wechselspannung, 75 W
Enthält 1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
Gesamthöhe (metrisch) 21.5 cm
Gesamtlänge (metrisch) 25.4 cm
Gesamtbreite (metrisch) 21.5 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Flussrate Geschwindigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Geschwindigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
15350301
Unterlagen ansehen
Masterflex™
07551-30
580 ml/min 0,02 bis 100 U/min
4995.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15292046
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Masterflex™
07551-20
3400 ml/min 600 U/min Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Verbinden Sie diesen Digitalantrieb mit einem PC für automatisierte Labor- und Prozessanwendungen – oder verwenden Sie ihn als eigenständige Dosierpumpe
  • Die programmierte Kalibrierung gewährleistet die Genauigkeit der Abgabe und Anzeige: Der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße
  • Programmieren Sie den Antrieb über die einfache Folientastatur
  • Tastensperre zum Schutz der Einstellungen
  • Der Motor mit Drehrichtungsumkehrung ermöglicht das Leeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und ein Pumpen der Flüssigkeit in beide Richtungen
  • Dieser Präzisions-Digitalantrieb bietet einen wartungsfreien, hochgenauen Motor und eine grafische Bedienoberfläche, die das Einrichten und die Anwendung so einfach wie nie macht
  • Durchflussrate 0.001 bis 3400 ml/min mit L/S-Schlauch
  • Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung
  • Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
  • Über die menügesteuerte Schnittstelle können Sie eine von sieben Sprachen für die Programmierung und Bedienung auswählen
  • Schnittstelle zu einem PC über RS-232 oder USB-Anschluss
Spezifikation
Spezifikation
115/230 V Wechselspannung, 75 W
21.5 cm
21.5 cm
± 0,1%
1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
25.4 cm
Ja
75 w
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ Computerkompatibler Digitalantrieb