Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Isoleucin, 99 % Artikelnummer.: 10051900
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-Isoleucin, 99 %
Artikelnummer. 10051900
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10051900
Marke: Thermo Scientific Chemicals 166171000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-32-5
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00064222 MFCD00004268
InChI-Schlüssel AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ileMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
IUPAC-Name (2S,3S)-2-amino-3-Methylpentansäure
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Isoleucine
Schmelzpunkt 284.0°C to 286.0°C
Farbe Weiß
Chlorid 500ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 20ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 30ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Glührückstand 0.3% max.
Beilstein 04, 454
Spezifische Drehung + 41.00
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 5225
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 41.2g/L (50°C). Other solubilities: soluble in mineral acids, practically insoluble in alcohol, insoluble in ether
Sublimationspunkt 168.0 °C
Spezifischer Drehzustand +41° (20°C c=4,6N HCl)
Menge 100 g
Formelmasse 131.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466613 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog Number166170250,166171000,166175000,166170050
ChargennummerA0461657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number166170250,166171000,166175000,166170050
ChargennummerA0451304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number166170250,166171000,166175000,166170050
ChargennummerA0398921 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number166170250,166171000,166175000,166170050
ChargennummerA0396942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number166170250,166171000,166175000,166170050
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Isoleucin, 99 % >