Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Isoleucin, 99 %
L-Isoleucin, CAS-Nr. 73-32-5, ist eine aliphatische Aminosäure mit verzweigter Kette. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Ernährung und wird außerdem in mehreren biologischen Mechanismen, einschließlich der Biosynthese von Proteinen, verwendet.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals A13699.18
89.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 50 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11494684
  • 91.75 CHF / 50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
L-Isoleucine acts as an essential amino acid in human. It is used as a flavoring agent and nutritional supplement for foods. It is also used as an antipsychotic. It is employed as a component of proteins. Further, it stimulates immune function and promotes secretion of several hormones. In addition to this, it is used for hemoglobin formation and regulating blood sugar and energy levels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Isoleucin fungiert als essentielle Aminosäure beim Menschen. Es wird als Aromastoff und Nahrungsergänzungsmittel für Lebensmittel verwendet. Es wird auch als Antipsychotikum verwendet. Es wird als Bestandteil von Proteinen eingesetzt. Darüber hinaus stimuliert es die Immunfunktion und fördert die Sekretion mehrerer Hormone. Darüber hinaus wird es für die Hämoglobinbildung und die Regulierung von Blutzucker und Energieniveaus verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in heißem Alkohol und heißer Essigsäure. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS10L006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Catalog NumberA13699.22,A13699.30,A13699.18,A13699.09
Chargennummer10158689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA13699.22,A13699.30,A13699.18,A13699.09
ChargennummerU08I025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2022 Catalog NumberA13699.22,A13699.30,A13699.18,A13699.09
ChargennummerS24I039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 Catalog NumberA13699.22,A13699.30,A13699.18,A13699.09
ChargennummerY20E002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2022 Catalog NumberA13699.22,A13699.30,A13699.18,A13699.09
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Isoleucin, 99 % > 50 g