Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat, 99 %
L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat, CAS-Nr. 5934-29-2, ist ein Histidin-Vorläufer durch Histidin Decarboxylase.
45.00 CHF - 280.60 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 5934-29-2 |
---|---|
Summenformel | C6H12ClN3O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 209.63 |
MDL-Nummer | MFCD00151027 |
InChI-Schlüssel | CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N |
Synonym | l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate |
PubChem CID | 165377 |
IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-3-(1H-Imidazol-5-yl)propansäurehydrat-Hydrochlorid |
SMILES | O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11408267
|
Thermo Scientific Chemicals
A17627.18 |
50 g |
45.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11418267
|
Thermo Scientific Chemicals
A17627.30 |
250 g |
164.11 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11448850
|
Thermo Scientific Chemicals
A17627.36 |
500 g |
280.60 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
L-Histidine monohydrochloride monohydrate is used as a precursor through histidine decarboxylase. It is also used to study the cultures of the human T-lymphoblastic leukemia cell line, modulation of apoptosis. It is also used to enhance the biosynthesis of Lovastatin by cultured aspergillus terreus. It is utilized as a single nitrogen source to probe swarming in Pseudomonas aeruginosa on agar. It is employed as a component to avoid the risk of contaminating bioproducts with adventitious viruses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenL-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat wird als Vorstufe durch Histidin-Decarboxylase verwendet. Es wird auch zur Untersuchung der Kulturen der menschlichen T-lymphoblastischen Leukämiezelllinie, Modulation der Apoptose, verwendet. Es wird auch zur Verbesserung der Biosynthese von Lovastatin durch kultivierten Aspergillus terreus verwendet. Es wird als eine einzige Stickstoffquelle verwendet, um die Erwärmung von Pseudomonas aeruginosa auf Agar zu untersuchen. Es wird als Komponente eingesetzt, um das Risiko einer Kontamination von Bioprodukten mit zufälligen Viren zu vermeiden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
5934-29-2 | |
209.63 | |
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N | |
165377 | |
O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O |
C6H12ClN3O3 | |
MFCD00151027 | |
l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate | |
(2S)-2-Amino-3-(1H-Imidazol-5-yl)propansäurehydrat-Hydrochlorid |
Spezifikation
L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate | |
5934-29-2 | |
C6H12ClN3O3 | |
4168261 | |
l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate | |
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N | |
(2S)-2-Amino-3-(1H-Imidazol-5-yl)propansäurehydrat-Hydrochlorid | |
165377 | |
99% |
∽240°C (decomposition) | |
99% | |
MFCD00151027 | |
14,4720 | |
Soluble in water. | |
O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O | |
209.63 | |
209.63 (191.62 anhydrous) |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 211-438-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MS3119000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen