Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. 11448850
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat, CAS-Nr. 5934-29-2, ist ein Histidin-Vorläufer durch Histidin Decarboxylase.
L-Histidine monohydrochloride monohydrate is used as a precursor through histidine decarboxylase. It is also used to study the cultures of the human T-lymphoblastic leukemia cell line, modulation of apoptosis. It is also used to enhance the biosynthesis of Lovastatin by cultured aspergillus terreus. It is utilized as a single nitrogen source to probe swarming in Pseudomonas aeruginosa on agar. It is employed as a component to avoid the risk of contaminating bioproducts with adventitious viruses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat wird als Vorstufe durch Histidin-Decarboxylase verwendet. Es wird auch zur Untersuchung der Kulturen der menschlichen T-lymphoblastischen Leukämiezelllinie, Modulation der Apoptose, verwendet. Es wird auch zur Verbesserung der Biosynthese von Lovastatin durch kultivierten Aspergillus terreus verwendet. Es wird als eine einzige Stickstoffquelle verwendet, um die Erwärmung von Pseudomonas aeruginosa auf Agar zu untersuchen. Es wird als Komponente eingesetzt, um das Risiko einer Kontamination von Bioprodukten mit zufälligen Viren zu vermeiden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5934-29-2
Summenformel C6H12ClN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 209.63
MDL-Nummer MFCD00151027
InChI-Schlüssel CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-Imidazol-5-yl)propansäurehydrat-Hydrochlorid
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidine monohydrochloride monohydrate
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 4168261
Merck Index 14,4720
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 500 g
Formelmasse 209.63 (191.62 Anhydrous)
Optische Drehung +10° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat, 99 % >