Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat, 99 %
L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat, CAS-Nr. 5934-29-2, ist ein Histidin-Vorläufer durch Histidin Decarboxylase.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals A17627.30
161.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 250 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11418267
  • 170.00 CHF / 250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
L-Histidine monohydrochloride monohydrate is used as a precursor through histidine decarboxylase. It is also used to study the cultures of the human T-lymphoblastic leukemia cell line, modulation of apoptosis. It is also used to enhance the biosynthesis of Lovastatin by cultured aspergillus terreus. It is utilized as a single nitrogen source to probe swarming in Pseudomonas aeruginosa on agar. It is employed as a component to avoid the risk of contaminating bioproducts with adventitious viruses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat wird als Vorstufe durch Histidin-Decarboxylase verwendet. Es wird auch zur Untersuchung der Kulturen der menschlichen T-lymphoblastischen Leukämiezelllinie, Modulation der Apoptose, verwendet. Es wird auch zur Verbesserung der Biosynthese von Lovastatin durch kultivierten Aspergillus terreus verwendet. Es wird als eine einzige Stickstoffquelle verwendet, um die Erwärmung von Pseudomonas aeruginosa auf Agar zu untersuchen. Es wird als Komponente eingesetzt, um das Risiko einer Kontamination von Bioprodukten mit zufälligen Viren zu vermeiden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT29K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog NumberA17627.18,A17627.30,A17627.36
ChargennummerQ23K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog NumberA17627.18,A17627.30,A17627.36
ChargennummerP12K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog NumberA17627.18,A17627.30,A17627.36
ChargennummerX25J020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog NumberA17627.18,A17627.30,A17627.36
ChargennummerU04I010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog NumberA17627.18,A17627.30,A17627.36
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat, 99 % > 250 g