Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L(+)-Glutamine |
Schmelzpunkt | 185.0°C |
Strukturformel | H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in methanol, ethanol, ether,, benzene, acetone, ethyl acetate, chloroform, soluble in mineral acids, soluble in ethanol: 46 μg/100mL (25°C), soluble in methanol: 3.5 mg/100mL (2 |
Menge | 50 g |
Formelmasse | 146.15 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463295 | Analysenzertifikat | 21/06/2024 | 386030010,386032500,386030500 |
A0456685 | Analysenzertifikat | 29/09/2023 | 386030010,386032500,386030500 |
A0449668 | Analysenzertifikat | 25/01/2023 | 386030010,386032500,386030500 |
A0401309 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 386030010,386032500,386030500 |
A0443224 | Analysenzertifikat | 21/06/2022 | 386030010,386032500,386030500 |
Sicherheit und Handhabung
- L(+)-Glutamine
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
44Stunden
7Minuten
21Sekunden
47Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%