Learn More
L-Glutamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
L-Glutamine is involved in many metabolic processes and regulates acid-base balance in the kidney. It is an important amino acid for the incorporation of ammonium ions into biomolecules. It is a vital component of culture media that serves as a major energy source for cells in culture. As a component in oral supplementation, it is useful for patients who have advanced stages of cancer to reverse cachexia (i.e. muscle wasting). It is also used for attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD), a urinary condition called cystinuria, sickle cell anemia and for alcohol withdrawal support. It finds applications in patients with HIV (AIDS) to prevent weight loss.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-Glutamin ist an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt und reguliert das Säure-Basen-Gleichgewicht in der Niere. Sie ist eine wichtige Aminosäure für die Aufnahme von Ammoniumionen in Biomoleküle. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Kulturmedien, der als wichtigste Energiequelle für Zellen in der Kultur dient. Als Bestandteil der oralen Supplementierung ist es nützlich für Patienten, die fortgeschrittene Stadien des Krebses haben, um die Kachexie umzukehren (d. h. Muskelverschwendung). Sie wird auch für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), eine Harnwegserkrankung namens Cystinurie, Sichelzellenanämie und zur Unterstützung des Alkoholentzuges verwendet. Es findet Anwendungen bei Patienten mit HIV (AIDS), um Gewichtsverlust zu verhindern.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Ethanol. Unlöslich in Methanol, Äther, Benzol, Aceton, Ethylacetat und Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Feuchtigkeit und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Glutamine |
Schmelzpunkt | 185°C (decomposition) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Beilstein | 1723797 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in methanol,ether,benzene,acetone,ethyl acetate and chloroform. |
IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-4-carbamoylbutansäure |
Menge | 50 g |
Formelmasse | 146.15 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10254815 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A14201.30,A14201.0B,A14201.18 |
10247858 | Analysenzertifikat | 11/09/2023 | A14201.30,A14201.0B,A14201.18 |
10244509 | Analysenzertifikat | 09/11/2022 | A14201.30,A14201.0B,A14201.18 |
10240244 | Analysenzertifikat | 28/04/2022 | A14201.30,A14201.0B,A14201.18 |
10234714 | Analysenzertifikat | 28/12/2021 | A14201.30,A14201.0B,A14201.18 |