Learn More
L-Glutamin-tert-butylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Reaktionspartner bei der Synthese von Rhenium-Glutamin-Konjugaten. Es wird hauptsächlich in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich 0.3 g in 2 ml Wasser, klare Lösung.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Vor starken Oxidationsmitteln, Säuren und Hitze schützen.
Reaktionspartner bei der Synthese von Rhenium-Glutamin-Konjugaten. Es wird hauptsächlich in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich 0.3 g in 2 ml Wasser, klare Lösung.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Vor starken Oxidationsmitteln, Säuren und Hitze schützen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Glutamine tert-butyl ester hydrochloride |
Farbe | Weiß |
Löslichkeitsinformationen | Soluble 0.3gram in 2ml water clear solution. |
IUPAC-Name | Tert-Butyl (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoathydrochlorid |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 238.71 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P08K041 | Analysenzertifikat | 18/03/2024 | H63868.06,H63868.03,H63868.MD |
N06J053 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | H63868.06,H63868.03,H63868.MD |
Z07I028 | Analysenzertifikat | 05/01/2023 | H63868.06,H63868.03 |
Z16H037 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | H63868.06,H63868.03 |
81301787 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H63868.06,H63868.03 |
Name des Produkts
L-Glutamin-tert-butylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur