Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Fucose, 98 % Artikelnummer.: 11482808
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Fucose, 98 %
Artikelnummer. 11482808
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11482808
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16789.03
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2438-80-4 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
L-(-)-Fucose finds application in cosmetics, pharmaceuticals and dietary supplements. It is used in the determination of antigen in A and B blood group. It is also used in the selection-mediated leukocyte-endothelial adhesion and host-microbe interactions. It is also used in anti aging creams as well as to promote the accelerated healing of wounds and to reduce allergy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-(-)-Fucose findet Anwendung in Kosmetika, Pharmazeutika und Nahrungsergänzungsmitteln. Es wird zur Bestimmung des Antigens der A- und B-Blutgruppen verwendet. Es wird auch bei der selektionsvermittelten Leukozyten-Endothelialadhäsion und Interaktionen zwischen Wirt und Mikroorganismus verwendet. Zudem wird es in Anti-Aging-Cremes verwendet, sowie zur beschleunigten Heilung von Wunden und zur Linderung von Allergien.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2438-80-4
Summenformel C6H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00135607
InChI-Schlüssel SHZGCJCMOBCMKK-DHVFOXMCSA-N
Synonym l---fucose, aldehydo-l-fucose, l-galactose, 6-deoxy, 2s,3r,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, unii-28ryy2iv3f, l---rhodeose, 28ryy2iv3f, l--fucose, l-rhodeose, 3h-fucoseMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3034656
ChEBI CHEBI:48204
SMILES C[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(-)-Fucose
Schmelzpunkt 139°C to 142°C
Menge 1 g
Beilstein 1422661
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,4279
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung −75° (c=10 in Water)
IUPAC-Name (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT10J026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA16789.06,A16789.03
ChargennummerR08J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog NumberA16789.06,A16789.03
Chargennummer10247593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2023 Catalog NumberA16789.06,A16789.03
ChargennummerP22J019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA16789.06,A16789.03
ChargennummerR07F044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2022 Catalog NumberA16789.06,A16789.03
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Fucose, 98 % >