Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Fucose, 97 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L(-)-Fucose |
Namenshinweis | 97% |
Schmelzpunkt | 128.0°C to 141.0°C |
Farbe | Beige bis Grau-Purpur |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (60°C, 4 hrs) (vacuum) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (ELSD) (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Beilstein | 31, 78 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- L(-)-Fucose