Learn More
L(+)-Ascorbinsäure, Reagenz ACS ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10055800
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
L(+)-Ascorbinsäure, Reagenz ACS ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10055800 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10055800
Marke: Thermo Scientific Acros 401471000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
MDL-Nummer MFCD00064328
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Ascorbic acid
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 190.0°C to 192.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Glührückstand 0.1% max.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 18, IV, 3038
Merck Index 15, 819
Spezifische Drehung + 20.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: ethanol 20g/L (20°C), soluble methanol and acetone, insoluble in ether, chloroform and benzene
Formelmasse 176.13
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471699 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number401470025,401471000,401475000
ChargennummerA0467131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number401470025,401471000,401475000
ChargennummerA0458233 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number401470025,401471000,401475000
ChargennummerA0394894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number401470025,401471000,401475000
ChargennummerA0401802 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number401470025,401471000,401475000
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L(+)-Ascorbinsäure, Reagenz ACS ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals >