Learn More
L-Ascorbinsäure, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10713791 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
C6H8O6, CAS-Nummer 50-81-7, 500 g, weiß, 176,13 g/mol, 190 °C, 64328, Kunststoffpulverbehälter, 2,1 bis 2,6, fest
Chemische Identifikatoren
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
MDL-Nummer 64328
Spezifikation
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
pH 2.1 to 2.6
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 100 g
Formelmasse 176.13g/mol
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Ascorbinsäure, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical >