Learn More
L-365,260, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18095672
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
L-365,260, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18095672
10 mg, 10 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18095672
Marke: Tocris Bioscience 2767/10
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective CCK2 antagonist
Selective cholecystokinin receptor 2 (CCK2) antagonist (IC50 values are 2 and 280 nM at CCK2 and CCK1 receptors respectively) that is inactive at a range of other receptors including opiate, muscarinic acetylcholine, α- and β adrenergic, histamine, angiotensin and bradykinin receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118101-09-0
Summenformel C24H22N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 398.466
InChI-Schlüssel KDFQABSFVYLGPM-QFIPXVFZSA-N
Synonym n-3r-2,3-dihydro-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-1h-1,4-benzodiazepin-3-yl-n'-3-methylphenyl urea, 1-3r-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-3h-1,4-benzodiazepin-3-yl-3-3-methylphenyl urea, r-n-2,3-dihydro-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-1h-1,4-benzodiazepin-3-yl-n'-3-methylphenyl-urea, urea, n-2,3-dihydro-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-1h-1,4-benzodiazepin-3-yl-n'-3-methylphenyl-, rMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5311201
ChEBI CHEBI:79548
IUPAC-Name 1-[(3R)-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-3-yl]-3-(3-methylphenyl)urea
SMILES CC1=CC(=CC=C1)NC(=O)NC2C(=O)N(C3=CC=CC=C3C(=N2)C4=CC=CC=C4)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-365, 260
Menge 10 mg
Formelmasse 398.46
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-365,260, Tocris Bioscience™ >