Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Einweg-Mikropipetten
Die Kimble™ Einweg-Mikropipetten aus Borosilikatglas mit Halter eignen sich zur Messung winziger Flüssigkeitsmengen im Labor.
122.00 CHF - 137.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E438 |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Enthält | 1 Glühlampenbaugruppe und 1 Dispensierröhrchen |
Typ | Micropipet |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13015813
|
DWK Life Sciences
764500-0010 |
41 mm |
137.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13085803
|
DWK Life Sciences
764500-0002 |
32 mm |
122.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Einweg
- Borosilikatglas
- Mit Halterung
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E438 | |
1 Glühlampenbaugruppe und 1 Dispensierröhrchen | |
Ja |
Borosilikatglas | |
Micropipet |