Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Einweg-Mikropipetten
Die Kimble™ Einweg-Mikropipetten aus Borosilikatglas mit Halter eignen sich zur Messung winziger Flüssigkeitsmengen im Labor.
Marke:  DWK Life Sciences 764500-0002
96.68 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13085803
  • 122.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einweg
  • Borosilikatglas
  • Mit Halterung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E438
0,03 in.
0.762 mm
1 Glühlampenbaugruppe und 1 Dispensierröhrchen
32 mm
Ja
0,0111 in.
0.2819 mm
Borosilikatglas
1.25 Zoll
Micropipet
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Einweg-Mikropipetten > Mikro, Einweg, 2 μl