Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Einweg-Mikropipetten
Die Kimble™ Einweg-Mikropipetten aus Borosilikatglas mit Halter eignen sich zur Messung winziger Flüssigkeitsmengen im Labor.
Marke:  DWK Life Sciences 764500-0010
119.81 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13015813
  • 137.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einweg
  • Borosilikatglas
  • Mit Halterung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E438
0,0314 in.
0.7975 mm
1 Glühlampenbaugruppe und 1 Dispensierröhrchen
41 mm
Ja
0,0219 in.
0.5562 mm
Borosilikatglas
1,61 in.
Micropipet
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Einweg-Mikropipetten > Mikro, Einweg, 10 μl