Learn More
KNF Neuberger KNF™ Neuberger LIQUIPORT™ NF Serie Membranflüssigpumpen Standard, Pumpenkopf aus PVDF
Praktisch für den Transfer und das Dosieren neutraler oder korrosiver Flüssigkeiten
Marke: KNF Neuberger 153688/153257
Beschreibung
Die Pumpen sind selbstansaugend, wartungsfrei und funktionieren trocken auf unbestimmte Zeit ohne Schaden. Wählen Sie auf Basis der gewünschten Durchflussrate, des maximalem Ausgangsdrucks und der benetzten Materialien die beste Pumpe aus.
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- Manuelle Durchflussratensteuerung an der Vorderseite
- Druckgrenzenschutz
- Keine benetzten Metallteile, die korrodieren
- Zuverlässiges, spritzsicheres Gehäuse
- Alle Modelle besitzen PTFE-Membranen und FFPM-Ventile
- Der Eingang der Pumpe sollte nicht unterhalb des Spiegels der Flüssigkeit liegen, die transferiert wird
- Ein Eingangsfilter ist notwendig, wenn die Medien Partikel oder Fasern größer als 50 Mikronen aufweist
- Die Pulsierung variiert zwischen bestimmten Pumpenmodellen
Bestellinformation
Für 100/230 V 50/60 Hz.
Spezifikation
100/230 V, 50/60 Hz | |
PVDF-Pumpenkopf, FFPM-Ventilplatte/-Dichtungen, PTFE-beschichtete Membran, PA, TPE, Polycarbonat-Gehäuse | |
0.5 bis 3 l/min | |
Diaphragm Vacuum Pump | |
90 psi |
160 x 104 x 188 mm (6.3 x 4.1 x 7.4 in.) | |
NF1.300TT.18S | |
50/60 Hz | |
IP 65 | |
100/230 V |