Learn More
Thermo Scientific™ Perfringens-TSC-Agar (Basis) (dehydriert)
Selektive Isolierung und präsumtive Identifizierung von Clostridium perfringens in Lebensmittelproben mit diesem Basismedium.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0587B
343.12 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10671475
  • 367.00 CHF / 500 Gramm
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Selektive Isolierung und präsumtive Identifizierung von Clostridium perfringens in Lebensmittelproben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Perfringens-TSC-Agar (Basis) (dehydriert). Der Nährboden kann entweder allein oder mit Selektionsmitteln zur Herstellung von Tryptose-Sulfit(TS)-Agar, Tryptose-Sulfit-Cycloserin(TSC)-Agar1 oder Shahadi-Ferguson-Perfringens(SPF)-Agar2 zur präsumtiven Identifizierung und Zählung von Clostridium perfringens verwendet werden.
Fleischpepton, Sojapepton und Hefeextrakte liefern essentielle Nährstoffe und Vitamine für die Entwicklung von Clostridien. Natriummetabisulfit und Ammoniumeisencitrat dienen als Indikator für die Sulfidreduktion, angezeigt durch schwarze Kolonien.
Einige Stämme von Clostridium perfringens können aufgrund der Lecithinase-Aktivität eine opake Zone um die Kolonie herum bilden. Dies gilt jedoch nicht für alle Clostridium-perfringens-Stämme nach der Inkubation über Nacht3. Sowohl schwarze Lecithinase-positive als auch schwarze Lecithinase-negative Kolonien sollten als mutmaßliche Clostridium perfringens auf TSC-Agar betrachtet und durch Bestätigungstests überprüft werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Perfringens-Agar (Basis) (TSC/SFP)
Agar
Für 10,9 l Medium
Pulver
500 g
Dokumentation
Brochures
Catalogs
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6224627 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2025 Catalog NumberCM0587B
Chargennummer6224629 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2025 Catalog NumberCM0587B
Chargennummer6224628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2025 Catalog NumberCM0587B
Chargennummer6205069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2025 Catalog NumberCM0587B
Chargennummer6189240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberCM0587B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Perfringens-TSC-Agar (Basis) (dehydriert) > Perfringens-Agar-Basis (TSC/SFP); 500 g
Nur für Laboranwendungen