Learn More
Hirschmann™ Braune graduierte USP-Messpipetten der Klasse A
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen.
Marke: Hirschmann™ 134018027
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit datierter Chargenkennung
- Hergestellt aus Natronkalkglas aus AR-Glas™ mit einer glatten, nicht porösen Oberfläche
- Mit Volumenmarkierung
- Braune Graduierung
Spezifikation
A | |
Volumetrische Genauigkeit beim Pipettieren | |
Braun | |
100 ml |
AR-GLAS | |
Ja | |
0.08 ml | |
585 ± 10 mm |