Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™
Einweg-Überziehschuh gegen Schmutz und Grobstaub. Ideal als Schutz und Abdeckung für Fußbekleidung. Vermeidet Kontaminationen in der Lebensmittelverarbeitung und bei unproblematischen Einsatzbedingungen in der Industrie. PSA Kat. I – CE Einfach.
Marke: Kimberly-Clark™ 98700
92.66 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einweg-Überziehschuh gegen Schmutz und Grobstaub
- Ideal als Schutz und Abdeckung für Fußbekleidung.
- Vermeidet Kontaminationen in der Lebensmittelverarbeitung und bei unproblematischen Einsatzbedingungen in der Industrie.
- PSA Kat. I – CE Einfach
Spezifikation
Weiß | |
Polyblend | |
Multi-layer Non-woven Barrier Laminate | |
Unisex | |
Überschuhe |
In der Industrie und in Labors. | |
Universal | |
Single-use | |
Water Resistant |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen