Learn More
BICASA Wägetisch (vibrationsfest)
Vibrationsfester Wägetisch mit HPL-Arbeitsplatte und Marmorplatte.
Marke:  BICASA BT.0900.890
Artikelnummer. 17417363
Beschreibung
Beschreibung
  • Speziell für die Verwendung mit Waagen und Analysegeräten entwickelt und hergestellt
  • Vibrationsfeste Marmorplatte (Carrara Weiß), Abmessungen (L x B x Dicke): 520 x 350 x 40 mm
  • Feuerhemmender Spanplatten-Einfüllstutzen
  • HPL-Arbeitsplatte
  • Hellgrau (2 dekorative Farben)
  • Separater interner verschweißter Stahlrohrrahmen
  • Mit Nivellierfüßen und CAU-Geräten
Name des Produkts
BICASA Wägetisch (vibrationsfest) > Wägetisch (vibrationsfest); Abmessungen (T x B x H): 750 x 900 x 890 mm