Learn More
Saint-Gobain Chemware™ Tedlar™ Gasprobenbeutel aus PVF
Geeignet für Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Radon und Mercaptane
Marke:  Saint-Gobain D1075011
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12576416
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Kann auf einem Tablett auch für die Probenahme aus Flüssigkeiten und für Gasprobenstrecken verwendet werden.
  • PVF mit einer Dicke von 0.07 Zoll (2 mm)
  • Auf allen vier Seiten versiegelt
  • Keine zweite Versiegelung nach außen erforderlich
Bestellinformation
Erhältlich entweder mit einem vernickelten EIN/AUS-Ventil aus Messing, an das Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.25 Zoll (6.35 mm) angeschlossen werden können, oder mit einem Anschluss für ein Septum aus PTFE/Silikon in einem Polypropylen-Gehäuse zur Verwendung mit einer Kanüle
Compliance
EPA-gelistet, Titel 40 CFR, Teil 60, Anhang A Methode 18.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8.1 l
Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Radon und Mercaptane
PVDF (Polyvinylidenfluorid)
0.07 Zoll
15 in.
15 in.
Gasprobenahmebeutel
EPA, 40CFR, Teil60, Anhang A Methode 18
Ein/Aus-Ventil
2 mm
38 x 38 cm (15 x 15 in)
38 cm
38 cm
Name des Produkts
Saint-Gobain Chemware™ Tedlar™ Gasprobenbeutel aus PVF > Mit Ein-/Aus-Ventil; 8.1 l