Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables
Optimieren Sie die Leistung mit Verbrauchsmaterialien für Thermo Scientific™ KingFisher™ Systeme – ideal für die Magnetpartikelverarbeitung.
90.00 CHF - 400.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Magnetpartikelverarbeitung |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | KingFisher System |
Menge | 50/Karton |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11520625
|
Thermo Scientific™
97002070 |
KingFisher tip comb |
90.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12673116
|
Thermo Scientific™
97002080 |
KingFisher plate 100 μL |
400.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12683116
|
Thermo Scientific™
97002084 |
KingFisher plate 200 μL |
393.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Optimieren Sie die Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher™ System Verbrauchsmaterialien, die speziell für die Verwendung mit dem KingFisher System entwickelt wurden und aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung sind. Die speziell entwickelten Einweg-Spitzenkämme und Mikrotiterplatten aus Polypropylen ermöglichen eine ausgezeichnete Rückgewinnung von magnetischen Beads.
- Speziell für die Verwendung mit dem KingFisher System entwickelt
- Ideal für die Magnetpartikelverarbeitung aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle
- Die speziell entwickelten Einwegspitzen-Kämme und Mikrotiterplatten sind aus Polypropylen gefertigt
- Dies ermöglicht eine hervorragende Rückgewinnung von magnetischen Beads
Spezifikation
Magnetpartikelverarbeitung | |
KingFisher System | |
50/Karton |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.