Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables
Optimieren Sie die Leistung mit Verbrauchsmaterialien für Thermo Scientific™ KingFisher™ Systeme – ideal für die Magnetpartikelverarbeitung.
Marke:  Thermo Scientific™ 97002080
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12673116
  • 400.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Optimieren Sie die Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher™ System Verbrauchsmaterialien, die speziell für die Verwendung mit dem KingFisher System entwickelt wurden und aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung sind. Die speziell entwickelten Einweg-Spitzenkämme und Mikrotiterplatten aus Polypropylen ermöglichen eine ausgezeichnete Rückgewinnung von magnetischen Beads.
  • Speziell entwickelt zur Verwendung mit dem KingFisher System
  • Aufgrund der geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal zur Magnetpartikelverarbeitung
  • Die speziell entwickelten Einweg-Spitzenkämme und Mikrotiterplatten sind aus Polypropylen gefertigt
  • Dies ermöglicht eine hervorragende Rückgewinnung von Magnetbeads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 μl
KingFisher System
50/Karton
Magnetpartikelverarbeitung
KingFisher plate 100 μL
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2410210 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/08/2024 Catalog Number97002080
Chargennummer2410010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/08/2024 Catalog Number97002080
Chargennummer2405210 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/08/2024 Catalog Number97002080
Chargennummer2324410 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/09/2023 Catalog Number97002080
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables > KingFisher Platte 100 μl, 50 Stück/Karton
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.