Learn More
Produktcode | Marke | Produkttyp | Volumenverarbeitung (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Volumenverarbeitung (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15881647
|
Thermo Scientific™
5400830 |
KF Presto with 96 DW head | 50 bis 1000 μl |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
15831647
|
Thermo Scientific™
24078830 |
96 DW head | 50 bis 1000 μl |
5650.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15841647
|
Thermo Scientific™
24078831 |
96 DW head and heating block | 50 bis 1000 μl |
6310.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15851647
|
Thermo Scientific™
24078840 |
24 Deep Well head | 200 bis 5000 μl |
5650.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15861647
|
Thermo Scientific™
24078841 |
24 DW head and heating block | 200 bis 5000 μl |
6070.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15891647
|
Thermo Scientific™
5400840 |
KF Presto with 24 DW head | 200 bis 5000 μl |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto als Teil eines automatisierten Aufreinigungssystems mit einem Flüssigkeitshandler zum Befüllen von Platten in Labors mit hohem Durchsatz. Mit der bewährten KingFisher Magnetpartikeltechnologie bietet der KingFisher Presto qualitativ hochwertige Erträge an Target-Nukleinsäuren und -proteinen für Biopharma, Biotechnologie und Forschung.
Merkmale:- Gleichzeitige Aufreinigung von 96 oder 24 Proben
- Volumenbereich von 50 bis 5.000 μl
- Minimierte Größe für einfache Montage in Automatisierungssystemen
- Aufheizbar für Anwendungen, die erhöhte Temperaturen erfordern
- Einfacher Anschluss an mehrere Liquid-Handling-Geräte
- Flexibles System für eine Vielzahl von Anwendungen
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.