Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Purification System
Automatisieren Sie die Extraktion von DNA, RNA und Proteinen mit dem Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Aufreinigungssystem.
Marke:  Thermo Scientific™ 24078831
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15841647
  • 6310.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto als Teil eines automatisierten Aufreinigungssystems mit einem Flüssigkeitshandler zum Befüllen von Platten in Labors mit hohem Durchsatz. Mit der bewährten KingFisher Magnetpartikeltechnologie bietet der KingFisher Presto qualitativ hochwertige Erträge an Target-Nukleinsäuren und -proteinen für Biopharma, Biotechnologie und Forschung.
Merkmale:
  • Gleichzeitige Aufreinigung von 96 oder 24 Proben
  • Volumenbereich von 50 bis 5.000 μl
  • Minimierte Größe für einfache Montage in Automatisierungssystemen
  • Aufheizbar für Anwendungen, die erhöhte Temperaturen erfordern
  • Einfacher Anschluss an mehrere Liquid-Handling-Geräte
  • Flexibles System für eine Vielzahl von Anwendungen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 bis 1000 μl
KingFisher Presto 96 Deep Well-Kopf mit 2 Heizblöcken
96
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Purification System >
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.