Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Purification System
Automatisieren Sie die Extraktion von DNA, RNA und Proteinen mit dem Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Aufreinigungssystem.
Marke:  Thermo Scientific™ 5400830
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15881647
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto als Teil eines automatisierten Aufreinigungssystems mit einem Flüssigkeitshandler zum Befüllen von Platten in Labors mit hohem Durchsatz. Mit der bewährten KingFisher Magnetpartikeltechnologie bietet der KingFisher Presto qualitativ hochwertige Erträge an Target-Nukleinsäuren und -proteinen für Biopharma, Biotechnologie und Forschung.
Merkmale:
  • Gleichzeitige Aufreinigung von 96 oder 24 Proben
  • Volumenbereich von 50 bis 5.000 μl
  • Minimierte Größe für einfache Montage in Automatisierungssystemen
  • Aufheizbar für Anwendungen, die erhöhte Temperaturen erfordern
  • Einfacher Anschluss an mehrere Liquid-Handling-Geräte
  • Flexibles System für eine Vielzahl von Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
KF Presto with 96 DW head
Von +5 °C über Umgebungstemperatur bis 115 °C
96, 96 DW
465 mm
400 mm
24kg
36 cm
50 bis 1000 μl
96
18,3 in
15,7 in
52,9 lb.
14,2 in
Dokumentation
Manuals
Application Notes
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer713-8G0264 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number5400830
Chargennummer713-8G0263 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number5400830
Chargennummer713-8G0265 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number5400830
Chargennummer713-8G0272 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/01/2025 Catalog Number5400830
Chargennummer713-8G0273 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/01/2025 Catalog Number5400830
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Purification System >
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.