Learn More
Thermo Scientific™ Kinase-Puffer I (5X)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
48.05 CHF - 70.10 CHF
Spezifikation
Komponenten | 100 mM Tris-HCl 100, 50 mM Magnesiumchlorid, 5 mM Dithiothreitol und 5 mM Natriumorthovanadat, pH 7,4. |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |
Produkttyp | Kinase-Puffer I (5x) |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15444449
|
Thermo Scientific™
J61967.AK |
250 mL |
70.10 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15434449
|
Thermo Scientific™
J61967.AE |
100 mL |
48.05 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Rezeptur: 100 mM Tris-HCl 100, 50 mM Magnesiumchlorid, 5 mM Dithiothreitol und 5 mM Natriumorthovanadat, pH 7.4
Spezifikation
100 mM Tris-HCl 100, 50 mM Magnesiumchlorid, 5 mM Dithiothreitol und 5 mM Natriumorthovanadat, pH 7,4. | |
Umgebungstemperaturen | |
Kinase-Puffer I (5x) | |
Flüssig |
Nur für Forschungszwecke