Learn More
Thermo Scientific™ Kinase-Puffer I (5X)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ J61967.AK
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Rezeptur: 100 mM Tris-HCl 100, 50 mM Magnesiumchlorid, 5 mM Dithiothreitol und 5 mM Natriumorthovanadat, pH 7.4
Spezifikation
100 mM Tris-HCl 100, 50 mM Magnesiumchlorid, 5 mM Dithiothreitol und 5 mM Natriumorthovanadat, pH 7,4. | |
250 mL | |
Flüssig |
Umgebungstemperaturen | |
Kinase-Puffer I (5x) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur