Learn More
Thermo Scientific™ Kinase-Puffer I (5X)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ J61967.AE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15434449
  • 48.05 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Rezeptur: 100 mM Tris-HCl 100, 50 mM Magnesiumchlorid, 5 mM Dithiothreitol und 5 mM Natriumorthovanadat, pH 7.4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mM Tris-HCl 100, 50 mM Magnesiumchlorid, 5 mM Dithiothreitol und 5 mM Natriumorthovanadat, pH 7,4.
100 mL
Flüssig
Umgebungstemperaturen
Kinase-Puffer I (5x)
Nur für Forschungszwecke