Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Prozesswischtücher
Dieses blaue Wischtuch ist in tragbaren BRAG™
Marke:  Kimberly-Clark™ 7644
102.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10531163
  • 199.00 CHF / 160 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mehrweg-Wischtücher, perfekt geeignet für die Reinigung mit Chemikalien und Lösemitteln
  • Verpackt in tragbaren BRAG™
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wischtücher
30.7  cm
42,6 cm
Blau
Zur Mehrfachverwendung bei Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln, ohne Fusseln zu hinterlassen
Unsteril
9.055 in.
16,8 in.
Polypropylen
30.7 x 42.6 cm
2-lagig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech Prozesswischtücher > Stärke: 2-lagig; blau; Abmessungen: L 30,7 x B 42,6 cm