Learn More
DWK Life Sciences Vollglaskugeln aus Borosilikatglas für Destillationssäulen
Beständig gegen aggressive Flüssigkeiten oder Dämpfe
406.00 CHF - 443.00 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15105205
|
DWK Life Sciences
13500-5 |
5 mm |
406.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
14851192
|
DWK Life Sciences
13500-6 |
6 mm |
443.00 CHF
1 Pfund |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Können als Mischkugeln, Kochsteine oder Verpackungsmaterial verwendet werden
Bestellinformation
Verpackt in 1 lb.-Boxen
Spezifikation
Borosilikatglas |