Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ EPA-Wasseranalysefläschchen, ohne Verschluss
Diese EPA Schraubgewindefläschchen aus Klar- oder Braunglas zur Gewinnung und Lagerung von Wasserproben erfüllen die Richtlinien für die Festlegung von Testverfahren zur Schadstoffanalyse.
795.00 CHF - 1025.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Verschlusstyp Schraubverschluss
Zertifizierung/Konformität EPA 601, 602, 603, 604
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12703077
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
60958A-4
20 ml Durchsichtig 144
795.00 CHF
432 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
12713077
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
60958A-6
30 ml Durchsichtig 144
913.00 CHF
432 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
13080013
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
60958A-912
40 ml Durchsichtig 144
943.00 CHF
432 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
13111643
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
60958A-16
60 ml Durchsichtig 144
1025.00 CHF
144 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • EPA-Fläschchen aus Klarglas werden aus Schläuchen mit 33 Expansion Borosilikatglas Typ I EPA-Fläschchen aus Braunglas aus Schläuchen mit 51 Expansion Borosilikatglas Type I hergestellt
  • Obwohl die Fläschchen nicht vorgereinigt werden, sind sie in einem Schrumpfverpackungsmodul aus Kunststoff, d. h. rein verpackt, da sie vom Ende der Produktionsstufe stammen; dann werden sie in eine Einlage aus Wellpappe gestellt
  • Offene Verschlüsse und Septa aus PTFE-beschichtetem Silikon oder weiße, gummibeschichtete, feste Verschlüsse mit PFTE-Oberfläche sind gesondert erhältlich
Compliance
Die Fläschchen entsprechen den Richtlinien für die Einrichtung von Testverfahren zur Analyse von Schadstoffen in Wasser (Gemäß US-EPA-Methoden 601, 602, 603, und 604).
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Schraubverschluss
EPA 601, 602, 603, 604
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ EPA-Wasseranalysefläschchen, ohne Verschluss