Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glasfläschchen für EPA-Wasseranalyse
Ohne Verschluss.
Marke:  DWK Life Sciences 60958A-6
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12713077
  • 913.00 CHF / 432 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • EPA-Fläschchen aus Klarglas werden aus Schläuchen mit 33 Expansion Borosilikatglas Typ I EPA-Fläschchen aus Braunglas aus Schläuchen mit 51 Expansion Borosilikatglas Type I hergestellt
  • Obwohl die Fläschchen nicht vorgereinigt werden, sind sie in einem Schrumpfverpackungsmodul aus Kunststoff, d. h. rein verpackt, da sie vom Ende der Produktionsstufe stammen; dann werden sie in eine Einlage aus Wellpappe gestellt
  • Offene Verschlüsse und Septa aus PTFE-beschichtetem Silikon oder weiße, gummibeschichtete, feste Verschlüsse mit PFTE-Oberfläche sind gesondert erhältlich
Compliance
Die Fläschchen entsprechen den Richtlinien für die Einrichtung von Testverfahren zur Analyse von Schadstoffen in Wasser (Gemäß US-EPA-Methoden 601, 602, 603, und 604).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,1 in.
28 mm
30 ml
2,75 in.
1,01 oz.
Schraubverschluss
EPA 601, 602, 603, 604
Durchsichtig
Borosilikatglas
Für Wasseranalyse
144
30 mL
70 mm
Fläschchen