Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glasfläschchen für EPA-Wasseranalyse
Ohne Verschluss.
Marke: DWK Life Sciences 60958A-16
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- EPA-Fläschchen aus Klarglas werden aus Schläuchen mit 33 Expansion Borosilikatglas Typ I EPA-Fläschchen aus Braunglas aus Schläuchen mit 51 Expansion Borosilikatglas Type I hergestellt
- Obwohl die Fläschchen nicht vorgereinigt werden, sind sie in einem Schrumpfverpackungsmodul aus Kunststoff, d. h. rein verpackt, da sie vom Ende der Produktionsstufe stammen; dann werden sie in eine Einlage aus Wellpappe gestellt
- Offene Verschlüsse und Septa aus PTFE-beschichtetem Silikon oder weiße, gummibeschichtete, feste Verschlüsse mit PFTE-Oberfläche sind gesondert erhältlich
Compliance
Die Fläschchen entsprechen den Richtlinien für die Einrichtung von Testverfahren zur Analyse von Schadstoffen in Wasser (Gemäß US-EPA-Methoden 601, 602, 603, und 604).
Spezifikation
1,18 in. | |
30 mm | |
60 ml | |
4,84 in. | |
2,02 oz. | |
123 mm |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Für Wasseranalyse | |
144 | |
Schraubverschluss | |
EPA 601, 602, 603, 604 |