Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ serologische Einweg-Pipetten aus Kunststoff mit Standardspitze in Mehrfachpackung
Durch Bestrahlung sterilisiert und für Gewebekulturarbeiten geeignet
126.00 CHF - 191.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM E934 |
---|---|
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen mit Gewebekulturen |
Skala | Ja |
Typ | Serologische Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Graduierungen | Negative Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Graduierungen | Negative Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16488955
|
DWK Life Sciences
56800-1110 |
1 ml | Gelb | 0,1 ml | 0,3 ml |
191.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16418965
|
DWK Life Sciences
56800-25210 |
25 ml | Grün | 0,2 ml | 10 ml |
129.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16438965
|
DWK Life Sciences
56800-5110 |
5 ml | Blau | 0,1 ml | 2 ml |
165.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16478955
|
DWK Life Sciences
56800-10110 |
10 ml | Orange | 0,1 ml | 3 ml |
184.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16408965
|
DWK Life Sciences
56800-21100 |
2 ml | Weiß | 0,01 ml | 0,3 ml | N/A | ||||||
16498955
|
DWK Life Sciences
56800-11100 |
1 ml | Gelb | 0,01 ml | 0,3 ml |
191.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16428965
|
DWK Life Sciences
56800-50510 |
50 ml | Violett | 0,5 ml | 10 ml |
185.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Einheitlich gezogene oder geformte Spitzen und abgeschrägte oder geformte obere Enden mit Baumwollstopfen
- Zwei Ringe in der Nähe des oberen Endes zeigen an, dass die Restmenge, die nach der Abgabe noch in der Spitze verbleibt, ausgeblast und dem gelieferten Hauptvolumen hinzugefügt werden muss
- Das 5 ml-Format ist jetzt zweiteilig
- Die farbcodierte Verpackung ermöglicht eine schnelle und genaue Auswahl der richtigen Pipettengröße
- Kalibriert auf “Volumenabgabe” über die Spitze
Bestellinformation
10 ml-Pipetten in Multipack sind entweder mit normaler Spitze (1,5 mm-Durchmesser) oder breiter Spitze (3,5 mm-Durchmesser) erhältlich. Alle Größen sind entweder erhältlich in Einzelverpackungen aus Papier/Kunststoff, die in Regalspender-Packungen verpackt sind, oder in wiederverschließbaren Multipacks, die in Versandbehältern verpackt sind.
Compliance
Entwickelt nach ASTM™ E 934.
Spezifikation
ASTM E934 | |
Für Anwendungen mit Gewebekulturen | |
Serologische Pipette |
Steril | |
Ja | |
Ja |