Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ serologische Einweg-Pipetten aus Kunststoff mit Standardspitze in Mehrfachpackung
Durch Bestrahlung sterilisiert und für Gewebekulturarbeiten geeignet
Marke:  DWK Life Sciences 56800-50510
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16428965
  • 185.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Einheitlich gezogene oder geformte Spitzen und abgeschrägte oder geformte obere Enden mit Baumwollstopfen
  • Zwei Ringe in der Nähe des oberen Endes zeigen an, dass die Restmenge, die nach der Abgabe noch in der Spitze verbleibt, ausgeblast und dem gelieferten Hauptvolumen hinzugefügt werden muss
  • Das 5 ml-Format ist jetzt zweiteilig
  • Die farbcodierte Verpackung ermöglicht eine schnelle und genaue Auswahl der richtigen Pipettengröße
  • Kalibriert auf “Volumenabgabe” über die Spitze
Bestellinformation
10 ml-Pipetten in Multipack sind entweder mit normaler Spitze (1,5 mm-Durchmesser) oder breiter Spitze (3,5 mm-Durchmesser) erhältlich. Alle Größen sind entweder erhältlich in Einzelverpackungen aus Papier/Kunststoff, die in Regalspender-Packungen verpackt sind, oder in wiederverschließbaren Multipacks, die in Versandbehältern verpackt sind.
Compliance
Entwickelt nach ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ASTM E934
Steril
Ja
10 ml
Standard
Violett
Serologische Pipette
Kunststoff
Für Anwendungen mit Gewebekulturen
0,5 ml
100/Karton
Multipackung
50 ml
Ja
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ serologische Einweg-Pipetten aus Kunststoff mit Standardspitze in Mehrfachpackung > Kapazität: 50 ml; Farbkodierung: Violett